929794
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn (200-2000-200), poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
동의어(들):
PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, biodegradable triblock copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
929794-500MG
₩676,599
₩676,599
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
929794-500MG
₩676,599
About This Item
Linear Formula:
C2H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(OC6H10O)zOC2H3
UNSPSC 코드:
12352200
₩676,599
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
일반 설명
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 200-2000-200, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerization to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
애플리케이션
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
특징 및 장점
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.