The electrical conductivity of this product is >= 10^-2 S/cm.
추천 제품
제품명
Multiwalled carbon nanotubes, functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Quality Level
분석
≥99.9 wt. % MWCNT basis
구성
COOH Content, 1.20 wt. %
길이
10-30 μm
직경
10-20 nm , outer
표면적
≥233 m2/g
불순물
<0.1 wt. % Ash
전도도
(Electrical Conductivity: >= 10-2S/cm)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터