설명
Alkyne surface density: 1/nm2
농도
in water
OD
50
중심부 직경
15 nm , coefficient of variance <12%
직경
15 nm
λmax
520 nm
PDI
<0.200
작용기
azide
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
애플리케이션
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
저장 및 안정성
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터