주요 문서
926744
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩366,517
100 ML
₩877,975
₩366,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩366,517
100 ML
₩877,975
About This Item
Linear Formula:
SO2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.06
₩366,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
농도
1.0 M in toluene
density
0.888 g/mL
SMILES string
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable reagent offered as a solution in toluene for more convenient handling.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F
Flash Point (°C)
4.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)