주요 문서
926698
Sigma-Aldrich
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, 1% in water (dispersion)
동의어(들):
Mesoporous silica, Silica nanoparticles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 ML
₩409,147
₩409,147
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 ML
₩409,147
About This Item
Linear Formula:
SiO2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352309
NACRES:
NA.22
₩409,147
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
농도
1% in water (dispersion)
공극 크기
30 Å pore size
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silica, mesostructured (MCM-41) is a part of low-density organized mesoporous silicate system which has a 2D hexagonal phase. MCM-41 nanoparticles have a wide range of unique features such as durability, high specific surface area, air tolerance, large and uniform pore size, and high thermal and mechanical stability.
애플리케이션
Their applications are consequences of their porous nature and robust chemical composition, which permit their use in many applications:
  • water treatment
  • gas processing
  • supported catalysis
  • drug delivery
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Mesoporous Silica Nanoparticles for Bio-Applications.
Niculescu V, et al.
Frontiers in materials, 7 (2020)
Functionalized Ordered Mesoporous Silicas (MCM-41): Synthesis and Applications in Catalysis.
Martinez-Edo G, et al.
Catalysts, 8(12), 617-617 (2018)
Mesoporous MCM-41 material for hydrogen storage: A short review.
Tekkaya E, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(23), 9789-9795 (2016)