926183
Ru-MACHO®-BH
Takasago
동의어(들):
(OC-6-13)-Carbonyl[2-(diphenylphosphino-κP)-N-[2-(diphenylphosphino-κP)ethyl]ethanamine-κN][tetrahydroborato(1-)-κH]ruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩67,802
1 G
₩214,673
5 G
₩624,124
₩67,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩67,802
1 G
₩214,673
5 G
₩624,124
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H34BNOP2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
586.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
₩67,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
Quality Level
양식
powder
애플리케이션
Ru-MACHO®-BH novel ruthenium catalyst for homogeneous hydrogenations of esters under base free conditions.
법적 정보
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2010-004301
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Catalytic Hydrogenation of Esters. Development of an Efficient Catalyst and Processes for Synthesising (R)-1,2-Propanediol and 2-(l-Menthoxy)ethanol
Kuriyama W., et al.
Organic Process Research & Development, 16, 166?171-166?171 (2011)