주요 문서
926108
Sigma-Aldrich
(S)-RUCY-XylBINAP
Takasago
동의어(들):
RuCl[(S)-daipena][(S)-xylbinap]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩103,226
1 G
₩307,748
5 G
₩825,601
₩103,226
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩103,226
1 G
₩307,748
5 G
₩825,601
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C71H73ClN2O2P2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
1184.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
₩103,226
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
양식
powder
반응 적합성
reagent type: ligand
작용기
phosphine
SMILES string
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
InChI key
VBDGCLWXZBVBHR-UCPQXOCLSA-M
관련 카테고리
애플리케이션
(S)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
법적 정보
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and