923907
6F,C5-Pomalidomide-piperazine-piperidine-4-carbothioamide hydrochloride
동의어(들):
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-fluoro-6-(4-(piperidine-4-carbonothioyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker–E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
추천 제품
ligand
6F,C5-Pomalidomide
Quality Level
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N2C(C(C=C(F)C(N3CCN(C(C4CCNCC4)=S)CC3)=C5)=C5C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H26FN5O4S.ClH/c24-16-11-14-15(22(33)29(21(14)32)17-1-2-19(30)26-20(17)31)12-18(16)27-7-9-28(10-8-27)23(34)13-3-5-25-6-4-13;/h11-13,17,25H,1-10H2,(H,26,30,31);1H
InChI key
KFKOGFHONWLHKV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터