주요 문서
923729
Maleimide-13C4
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4H3NO2
Molecular Weight:
101.04
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
SMILES string
O=[13C]1[13CH]=[13CH][13C](N1)=O
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)