분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
density
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)