주요 문서
922641
Sigma-Aldrich
Pr-DMQA[BF4]
≥95%
동의어(들):
Propyl dimethoxyquinacridinium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H29BF4N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
500.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Pr-DMQA[BF4] is an organic photoredox catalyst for red-light mediated photoreductions and photooxidations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Liangyong Mei et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12056-12061 (2020-07-01)
Red light has the advantages of low energy, less health risks, and high penetration depth through various media. Herein, a helical carbenium ion (N,N'-di-n-propyl-1,13-dimethoxyquinacridinium (