추천 제품
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- 99.9% of trace metals ensure minimal impurities, which is essential for accurate and reproducible results.
- Lower amount of trace metals Ca, Cr, Mg and K ensures performance
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Bone,Teeth
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터