농도
5 mg/mL in toluene
형광
FWHM 25-30 nm
λem 650 nm
, quantum yield ≥70
작용기
oleic acid
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
주의사항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F
Flash Point (°C)
4 °C
문서
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.