주요 문서
914401
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
동의어(들):
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase/rutile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩282,475
10 G
₩373,520
₩282,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩282,475
10 G
₩373,520
About This Item
실험식(Hill 표기법):
TiO2
CAS Number:
Molecular Weight:
79.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171604
NACRES:
NA.23
₩282,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Quality Level
양식
nanofiber
powder (fluffy)
섬유 직경 × 길이
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
표면적
10 m2/g
색상
white
refractive index
n/D 2.7
일차 결정질 크기
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Titania oxdie-anatase/rutil nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrobe materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.