913618
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 500 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
동의어(들):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
dispersion
nanoparticles
Quality Level
농도
5 % (w/w) in ethanol
입자 크기
500 nm
공극 크기
non-porous
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.