912751
Y5
≥99%
동의어(들):
(2,2’-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro[1,2,5]thiadiazolo[3,4e]thieno[2’’,3’’:4’,5’] thieno[2’,3’:4,5]pyrrolo[3,2-g] thieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(3-oxo-2,3-dihydro1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile)
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
Band gap: Eg=1.38 eV
Quality Level
분석
≥99%
양식
solid
색상
dark
오비탈 에너지
HOMO -5.55 eV
LUMO -3.87 eV
SMILES string
[s]1nc2c(n1)c3c4[s]c5c([s]c(c5CCCCCCCCCCC)\C=C%11/C(=O)c%12c(cccc%12)C/%11=C(C#N)C#N)c4[n](c3c6[n](c7c([s]c8c7[s]c(c8CCCCCCCCCCC)\C=C9\C(=O)c%10c(cccc%10)C\9=C(C#N)C#N)c62)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChI key
AQGSDAUCGRTLKJ-AXQTZOLBSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터