주요 문서
909424
Sigma-Aldrich
Cu(OTs)2
≥95%
동의어(들):
Copper(II) tosylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩153,570
₩153,570
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩153,570
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14CuO6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
405.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
₩153,570
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
powder
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C7H8O3S.Cu/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
MRYMYQPDGZIGDM-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Copper(II) tosylate is a copper (II) catalyst used for a variety of transformations, including Mannich condensation, Friedel-Crafts reaction, and Henry reaction.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Andrew G Capacci et al.
Nature chemistry, 9(11), 1073-1077 (2017-10-25)
Although the α-alkylation of ketones has already been established, the analogous reaction using aldehyde substrates has proven surprisingly elusive. Despite the structural similarities between the two classes of compounds, the sensitivity and unique reactivity of the aldehyde functionality has typically