주요 문서
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩367,430
₩367,430
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩367,430
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
282.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
43211915
NACRES:
NA.23
₩367,430
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99%
양식
liquid
포함
3000 ppm MEHQ as stabilizer
색상
clearoily
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
InChI key
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)