About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5H11NO2S
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+5
SMILES string
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.