주요 문서
907901
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((3-(tert-butyl)-2-hydroxybenzyl)amino)-N,N-dimethylbutanamide
≥95%
동의어(들):
Hoveyda aminophenol catalyst
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34N2O3
Molecular Weight:
398.54
UNSPSC 코드:
12352111
분석
≥95%
양식
paste
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
(2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((3-(tert-butyl)-2-hydroxybenzyl)amino)-N,N-dimethylbutanamide is an aminophenol organocatalyst developed by the Hoveyda lab for enantioselective addition of allylboron compounds to imines, ketones, and other carbonyls, including polyfluorinated substrates.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)