주요 문서
907766
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Nano
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩171,434
₩171,434
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩171,434
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩171,434
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
응용 분야
advanced drug delivery
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a polymer stabilizer.
애플리케이션
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881).
법적 정보
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)