주요 문서
907227
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 4,000, average Mn 4,000, <200 ppm MEHQ as inhibitor
동의어(들):
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩250,807
₩250,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩250,807
About This Item
Linear Formula:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩250,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
설명
Ω-end acrylate
α-end acrylate
양식
powder
분자량
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
포함
MEHQ as inhibitor
<200 ppm MEHQ as inhibitor
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
색상
white to off-white
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
High purity PEG diacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers.It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)