주요 문서
906751
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩141,390
500 G
₩1,079,656
₩141,390
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩141,390
500 G
₩1,079,656
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H24ClP
Molecular Weight:
414.91
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩141,390
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98%
98% (AgNO3, titration)
양식
powder
포함
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
색상
white to light yellow
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
The polymer of 4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride exhibits UCST behaviour in the presence of sodium salts (NaCl, NaBr, and NaI) . In the presence of these salts, the polymer shows thermo responsiveness.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
How to manipulate the upper critical solution temperature (UCST).
Niskanen J, et al.
Polym. Chem., 8, 220-232 (2017)