주요 문서
903213
Sigma-Aldrich
(2-Pyrenyl)benzenebutenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H18O2
Molecular Weight:
362.42
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
일반 설명
Linker molecule for conjugation of biomolecules to graphene.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)