주요 문서
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
225.29
UNSPSC 코드:
12352005
분석
≥95%
양식
solid
mp
85 °C
작용기
amine
phenyl
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
InChI key
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)