반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n/D 1.4562
density
1.06581 g/mL
작용기
amine
ester
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H39NO8/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h4-17,20H2,1-3H3
InChI key
QGSFECNPSLZGGT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터