반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n/D 1.4641
density
1.1395 g/mL
작용기
Boc
amine
carboxylic acid
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C15H29NO8/c1-15(2,3)24-14(19)16-4-5-20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13(17)18/h4-12H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
InChI key
SHMYENBXRNPSOG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터