분석
≥95%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.