주요 문서
901595
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
동의어(들):
1,3-Dioxol-2-one, VC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩63,844
₩63,844
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩63,844
About This Item
Linear Formula:
C3H2O3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NA.22
₩63,844
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
농도
1.0 M in ethyl acetate
refractive index
n/D 1.377
density
0.915 g/mL
SMILES string
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI key
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Stomach
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
29.3 °F
Flash Point (°C)
-1.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)