주요 문서
901443
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphine solution
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
동의어(들):
Trimethylphosphane, PMe3, Trimethylphosphorus
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩177,524
₩177,524
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩177,524
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3P
CAS Number:
Molecular Weight:
76.08
Beilstein:
969138
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
NACRES:
NA.22
₩177,524
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
농도
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
density
0.838 g/mL
작용기
phosphine
SMILES string
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Trimethylphosphine is an electron-rich phosphine ligand used in the Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
관련 제품
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
5.0 °F
Flash Point (°C)
-15 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)