주요 문서
901361
Sigma-Aldrich
N-((Methylsulfonyl)oxy)acetimidoyl chloride
≥95%
동의어(들):
(1-Chloroethylidene)azanyl ester methanesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩121,496
₩121,496
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩121,496
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6ClNO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
171.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
₩121,496
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
작용기
amine
chloro
sulfonic acid
SMILES string
[S](=O)(=O)(ONC(=C)Cl)C
InChI
1S/C3H6ClNO3S/c1-3(4)5-8-9(2,6)7/h5H,1H2,2H3
InChI key
MAVJMVPCGSHQGN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This air- and moisture-stable reagent enables the direct functionalization of pyridines under mild conditions for late-stage diversification of complex and drug-like molecules.
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Patrick S Fier
Journal of the American Chemical Society, 139(28), 9499-9502 (2017-07-06)
Herein is reported the design and application of a reagent for the direct functionalization of pyridines. These reactions occur under mild conditions and exhibit broad functional group tolerance, enabling the late-stage functionalization of drug-like molecules. The reagent can be easily