주요 문서
901252
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline hydrochloride
≥98%
동의어(들):
2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩81,403
5 G
₩141,694
₩81,403
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩81,403
5 G
₩141,694
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
157.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
양식:
powder or crystals
분석:
≥98%
₩81,403
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder or crystals
mp
275 °C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
InChI key
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Urea dissociation. Measure of steric hindrance in secondary amines.
Stowell JC and Padegimas SJ.
The Journal of Organic Chemistry, 39 (16), 2448-2449 (1974)