추천 제품
Grade
battery grade
분석
98%
양식
powder
구성
H2O, <500 ppm
불순물
≤500 ppm H2O
mp
150 °C
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BF4/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)5/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
PGCVCJOPLBWQHU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터