주요 문서
900764
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
207.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.23
분석
>98%
양식
solid
SMILES string
OC(=O)c1csc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
YCNXGPMGMAKDPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)