주요 문서
900626
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-16-13C
≥99 13C, ≥98% (CP)
동의어(들):
Hexadecanoic-16-13C acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(CH2)14CO2K
Molecular Weight:
295.51
UNSPSC 코드:
12352106
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
동위원소 순도
≥99 13C
분석
≥98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+1
SMILES string
O=C(O[K])CCCCCCCCCCCCCC[13CH3]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)