주요 문서
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
149.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
분석
≥95%
양식
solid
SMILES string
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI key
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
애플리케이션
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)