주요 문서
900549
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 85,000-100,000
동의어(들):
P3HT, P3HT
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩749,679
₩749,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩749,679
About This Item
Linear Formula:
(C10H14S)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩749,679
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Metal purity: ≤Mg: 100 ppm
≤Ni: 100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Quality Level
양식
solid
분자량
average Mw 85,000-100,000
SMILES string
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
모두 보기