주요 문서
900536
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313COOCH3
Molecular Weight:
76.06
UNSPSC 코드:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+2
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
14.0 °F
Flash Point (°C)
-10 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)