주요 문서
900510
Sigma-Aldrich
Vinyl N,N-diisopropylcarbamate
동의어(들):
Vinyl carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
형태
liquid
refractive index
n/D 1.4397
density
0.92 g/mL
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Alkyne-containing molecules can be prepared from boronic ester building blocks. With high enantiospecificity, this vinyl carbamate can be used to alkynylate enantioenriched secondary and tertiary boronic esters in good yields, accomplished by a Zweifel-type olefination followed by a 1,2-elimination.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
108.0 °F
Flash Point (°C)
42.22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)