주요 문서
900495
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
100 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
동의어(들):
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩349,059
₩349,059
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩349,059
About This Item
UNSPSC 코드:
12141717
NACRES:
NA.23
₩349,059
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
nanourchin
유통기한
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
저장 조건
protect from light
입자 크기
100 nm
λmax
680 nm
작용기
NHS ester
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.