주요 문서
900486
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
70 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
동의어(들):
Maleimide-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141717
NACRES:
NA.23
양식
nanourchin
유통기한
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
저장 조건
protect from light
입자 크기
70 nm
λmax
600 nm
작용기
maleimide
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.