주요 문서
900087
Sigma-Aldrich
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D3H9
Molecular Weight:
123.21
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥98% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
InChI key
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)