powder
mp
162-167 °C (d)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
OC(C)(C)C(C)(C)O.OC(C)(C)C(C)(C)O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/C16H36N.2C6H14O2.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5(2,7)6(3,4)8;/h5-16H2,1-4H3;2*7-8H,1-4H3;1H/q+1;;;/p-1
InChI key
CVEUWEZBMVLEKR-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터