주요 문서
89846
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Fmoc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Fmoc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H27NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
477.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C31H27NO4/c33-29(34)19-28(30(21-11-3-1-4-12-21)22-13-5-2-6-14-22)32-31(35)36-20-27-25-17-9-7-15-23(25)24-16-8-10-18-26(24)27/h1-18,27-28,30H,19-20H2,(H,32,35)(H,33,34)/t28-/m0/s1
InChI key
GQRZIYGFRVKFSB-NDEPHWFRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)