분석
≥99.0%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: thorium
라벨링 범위
7.15 kBq/g specific activity
SMILES string
O=[Th]=O
InChI
1S/2O.Th
InChI key
ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
경고
기타 정보
Regulations require a license for the sale of radioactive substances in Switzerland. Swiss customers are kindly requested when ordering, to include their license number, issued by the Swiss Public Health Authorities.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.