주요 문서
88724
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(Rp)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine
≥97%
동의어(들):
(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J004-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H44FeP2
CAS Number:
Molecular Weight:
594.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
양식
crystals
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI key
AWOOIDCKLIQAJV-WLOLSGMKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)