주요 문서
88125
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium (meta)periodate
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2)4N(IO4)
CAS Number:
Molecular Weight:
377.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
형태
crystals
품질
moistened with water
포함
~10% water as stabilizer
반응 적합성
reagent type: oxidant
mp
181-183 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reagent for:
  • Preparation of acylnitroso compoubnds used in Diels-Alder reactions
기타 정보
Oxidation reagent, soluble in organic solvents
픽토그램
Flame over circleFlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G.E. Keck et al.
Tetrahedron, 37, 4007-4007 (1981)
G.E. Keck
Tetrahedron Letters, 4767-4767 (1978)
K. Inomata et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 565-565 (1980)