문서
87778
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-proline
≥99.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
348.42
Beilstein:
497317
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −45±2°, c = 1% in 1 M HCl
mp
150-153 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Derivatizing agent for HPLC; assay of enantiomeric purity of amines
문서 라이브러리 방문
K. Gamoh, H. Sawamoto
Analytica Chimica Acta, 243, 251-251 (1991)