Key Documents
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
≥97.0% (GC)
동의어(들):
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
120.58
Beilstein:
102716
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
InChI key
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)