주요 문서
86705
Sigma-Aldrich
Tetraethylurea
≥98.0%
동의어(들):
TEU
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NCON(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.27
Beilstein:
1763126
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.447
bp
211-213 °C (lit.)
density
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)